Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
5 ml
Menge:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Medium mit hohem Durchsatz für Erfassung und Zwischenreinigung
- Nützlich für die Reinigung im Prozessmaßstab
- Kombinierte Eigenschaften mit hoher Bindungskapazität, hoher Durchflussrate und niedrigen Gegendruckeigenschaften reduzieren die Prozesszykluszeiten und verbessern die Produktivität
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Reinigung visköser Proben bei hohen Flussraten
- Eine hohe dynamische Bindungskapazität wird durch die Dextran-Beschichtung zur Oberflächenvergrößerung auf der Agarose-Matrix erreicht
Spezifikation
Specifications
| Beschreibung | HiTrap Capto S, 5 x 1 ml |
| Säulenmaterial | Polypropylen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.2 Zoll |
| Matrix | Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung |
| Flussrate | <4 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die HiTrap Capto Q Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. |
| Ligandentyp | Sulphonatgruppe |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HiTrap Capto S 1 ml, 5 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol