Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Octyl
Die Säulen sind mit hydrophoben Interaktionschromatographie-Medien (HIC) vorgepackt, die in den Erfassungs- und Zwischenstufen der Proteinaufreinigung verwendet werden
Marke:  Cytiva 17546508
Artikelnummer. 15529271
  • 253.00 € / 5 Stück
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verbesserte Produktivität und Prozessökonomie im nachgelagerten Betrieb
  • Sehr hohe Flussraten und Verarbeitung großer Probenvolumen
  • Sehr gute chemische Stabilität
  • Ligandenkonzentration: ∼5 µmol/ml Harz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
≥ 600 cm/h
5/Packung
Capto™ Octyl
3 bis 13
Vorgepackte Säule
Erstverifizierung und weitere Optimierung mit einem Chromatographiesystem
Octyl
∼75 μm
HiTrap™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiTrap Capto Octyl 1 ml, 5 x 1 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol