Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC Auswahl-Kit
Fünf Capto™ Hydrophobe Interaktionschromatographieharze in HiTrap™ Säulen zur Harzauswahl und zum Screening von Proteinreinigungsbedingungen
Marke: Cytiva 29321087
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HIC-Harze sind mit einer starren Matrix ausgestattet, die eine hohe Kapazität, einen engen Spezifikationsbereich, eine hohe Durchflussrate und einen niedrigen Gegendruck ermöglicht
- Hochwertige Packung, die von Packungsexperten vorbereitet wird, um reproduzierbare und robuste Untersuchungen zu unterstützen
- Gemeinsam mit Biopharmazeutikexperten entwickelt, um optimale Funktionen wie die Virusfreiheit bei Scale-Down-Studien zu gewährleisten
- Reduzieren Sie Prozesszykluszeiten und steigern Sie Durchsatz und Produktivität
- Hervorragende Abmessungen für Scale-Down-Studien
- Vorgepackt mit den am häufigsten verwendeten BioProcess Harzen
- Ergebnisse des Analysenzertifikats für jede einzelne Säule verfügbar
Spezifikation
1 mL | |
Auswahlkit für die hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) | |
Harzauswahl und Screening von Proteinreinigungsbedingungen | |
25 cm | |
Tricorn™ | |
∼75 μm | |
Vorgepackte, gebrauchsfertige Säulen | |
Hochvernetzte Agarose (sphärisch) |
7 mm | |
< 4 ml/min | |
5/Packung | |
Je eine Säule von: HITRAP Capto Phenyl (High Sub), HiTrap Capto Phenyl Impres, HiTrap Capto Butyl, HiTrap Capto Butyl Impres und HiTrap Capto Octyl | |
0,5 MPa (5 bar) | |
Lagerung bei 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
Capto™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC Auswahl-Kit > 10 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur