Learn More
Cytiva X5 Prepacked column HiTrap Capto adhere ImpRes 1mL
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Analysezertifikat
- Vorverpackt mit dem starken multimodalen Anionenaustauschmedium BioProcess™ Capto adhere ImpRes
- Hochauflösende Beads und Ligandenselektivität sorgen für hohe Ausbeuten
- Effiziente Entfernung von Aggregaten, Viren und Hauptkontaminanten in MAb-Prozessen
- Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen
- Bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke
- Entfernt Kontaminanten wie DNA, Wirtszellproteine (HCP), ausgelaugtes Protein A, Aggregate und Viren wirksam
- Ermöglicht ein effektives, hochauflösendes Polieren von MAb
- Ermöglicht die Trennung von MAb-geladenen Varianten
Vermeiden die Verwendung von Oxidationsmitteln, anionischen Detergenzien.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | MAbs Aufreinigung |
| Ionenaustauschgruppe | Anion |
| Max. Druck | 43,51 psi |
| Partikelgröße | 40 μm |
| Typ | Chromatographiesäule |
| Filmdicke | 40 μm |
| Material | Polypropylen |
| Verpackungsmaterial | HiTrap |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,7 mm |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- hitrap capto adhere impres
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol