Learn More
Cytiva HiTrap Capto™ Klebesäulen
Entwickelt zur Entfernung von Kontaminanten im Zuge der Nachprotein-A-Reinigung
404.00 € - 953.00 €
Spezifikation
Puffer | Wässriger Puffer |
---|---|
Produkttyp | HiTrap Capto Bindungssäule |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Flussrate | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Menge | Flussrate | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10635935
|
Cytiva
28-4058-44 |
0.30 Zoll | 5 x 1 ml | < 4 ml/min | 1.5 bar |
404.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11505135
|
Cytiva
28-4058-46 |
0.62 Zoll | 5 x 5 ml | <20 ml/min | 44 bar |
953.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
- Vorgepackt mit Capto Klebemedien, einem starken Anionenaustauscher mit multimodaler Funktionalität
- Hohe Kapazität und Produktivität im Durchflussmodus: 0.09 Bis 0.12 mmol Cl–/ml mittlere Ionenkapazität
- Breites Betriebsfenster hinsichtlich pH-Wert und Leitfähigkeit: PH-Arbeitsbereich 3 bis 12
- Der zweistufige Prozess reduziert Zeitaufwand und Betriebskosten
Spezifikation
Wässriger Puffer | |
0,98 in. | |
Polypropylen | |
3 bis 12 | |
Hochvernetzte Agarose | |
Affinitätssäule |
HiTrap Capto Bindungssäule | |
25 mm | |
N-Benzyl-n-Methyl-Ethanolamin | |
75μ m | |
4 bis 30 °C | |
Einfaches Screening und praktische Prozessentwicklung |