Learn More
Cytiva HiTrap™ Butyl-HP-Säulen
Vorgepackte Säulen für bequeme und schnelle Trennungen. Cytiva HiTrap™ Butyl HP Säulen werden für die Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab sowie für das Screening von Binde- und Elutionsbedingungen verwendet.
Marke: Cytiva 28-4110-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10400kg
Beschreibung
- Flexibles Konzept - kann mit Spritze, Laborpumpe oder Chromatographiesystem zum Einsatz kommen
- Erhältlich in Größen von 1 ml und 5 ml
- Hohe Flussraten und hohe Kapazitäten
- Einfache Skalierung durch Reihenschaltung von Säulen
- Maximale Flussraten: 4 ml/min bei 1 ml-Säulen und 20 ml/min bei 5 ml-Säulen
Spezifikation
1 ml | |
7 mm | |
< 1 ml/min | |
5 x 1 ml | |
30 mm | |
Polypropylen | |
5 bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
3 bis 13 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
0,275 in. | |
HiTrap Butyl-HP | |
Zum Screening von Selektivität, Bindung und Elutionsbedingungen sowie Aufreinigungen im kleinen Maßstab | |
1,181 in. | |
Butyl | |
Butyl-Sepharose | |
24 bis 44 μm | |
Quervernetzte Agarose |