Learn More
Cytiva HisTrap™ HP vorgepackte Säulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
7 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
- Vorgepackt mit Ni Sepharose™ High Performance Medium
- Vernachlässigbares Ausbluten von Nickelionen
- Maximaldruck: 3 bar
- Säulenmaterial: Polypropylen
- 1 und 5 ml-Säulen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Kann manuell mit einer Spritze, Pumpe oder einem Chromatographiesystem verwendet werden
Medium
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
- Flussrate: 4 ml/min
5 ml-Säulen
- Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
- Flussrate: 5 ml/min
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 1 mL |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Beschreibung | HisTrap HP sind nickelgeladene IMAC-Säulen für die hochauflösende Aufreinigung His-getaggter Proteine mit hohem Bindungsvermögen für maximale Recovery. |
| Flussrate | 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml) |
| Material | Polypropylen |
| pH-Bereich | 3 bis 12 |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.