Learn More
Cytiva HisTrap™ FF-Säulen: 5 x 5 ml
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 5 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Beschreibung
- Vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medien
- Säulenmaterial: Polypropylen
- Säurebettabmessungen: 7 × 25 mm
- Proteinbindungsvermögen ca. 40 mg/ml des Mediums mit vernachlässigbarer Entweichung von Nickelionen
- Kompatibel mit zahlreichen Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Additiven
- Einfache Anwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Verbindung von Säulen in Reihe zur Kapazitätssteigerung möglich
- Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 5 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Beschreibung | HisTrap FF ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladenem Ni-Sepharose 6 Fast Flow für die präparative Aufreinigung von Histidin-markierten rekombinanten Proteinen durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC). |
| Flussrate | <4 ml/min. |
| Material | Polypropylen |
| pH-Bereich | 3 bis 12 |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Mehr anzeigen |
Safety and Handling
Signal Word
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.