Learn More
Epredia™ Beheizte Pinzette
Beheizte Epredia™ Pinzetten zur Verwendung mit der Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation. In mehreren Größen erhältlich.
Marke: Epredia™ A81010033
569.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beheizte Thermo Scientific™ Pinzetten zur Verwendung mit der Thermo Scientific™ HistoStar™ Ausgießstation. In mehreren Größen erhältlich.
Spezifikation
Epredia™ HistoStar™ Ausgießstation | |
Beheizte Pinzette | |
Rot; 1 mm Spitze |