Learn More
Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation Accessories
Enhance the performance of the Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation with these accessories.
Marke:  Epredia™ A81010030
59.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12735128
  • 81.55 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die heutigen Einbettzentren können unbequem, heiß oder schlecht beleuchtet sein, was zu Ermüdung und potenziellen Fehlern führt. Die neue Epredia HistoStar Einbettstation ermöglicht eine komfortable und effiziente Einbettung. Mit hell beleuchteten Arbeitsflächen, kühlen und konturierten Armlehnen und hoher Durchsatzkapazität bietet diese Workstation signifikante Verbesserungen in Ergonomie und Effizienz.
Hell beleuchtet und übersichtlich
  • Die LED-Beleuchtung leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus, ohne die störenden, unhandlichen Fernlampen.
  • Ein gut beleuchteter Arbeitsbereich reduziert Ermüdung und minimiert Fehler
  • Die Lichtintensität kann vom Benutzer leicht eingestellt werden
Kühl und konturiert
  • Alle Kontaktpunkte des Benutzers sind glatt und isoliert und bieten einen kühlen und komfortablen Arbeitsplatz
  • Druckpunkte und unangenehme Wärme werden eliminiert
Hohe Kapazität für hohe Effizienz
  • Die Kapazität des HistoStar kann auch mit den am stärksten frequentierten Laboren mithalten
  • Die Kapazität wird Ihren Arbeitsablauf mit 5 Liter Paraffinkapazität, einem Kühlplattenbereich für 72 Basisformen, großem beheizten Arbeitsbereich und Probenhalterungsbereich in keinem Falle einschränken
Einfache Handhabung jeder Probengröße
  • Der HistoStar bietet den ersten einstellbarenParaffinabgabehebel
  • Eine einfache Einstellung bringt den Paraffinabgabehebel in die für den Anwender ergonomischste Position
  • Selbst Super Mega Kassetten können problemlos eingebettet werden
Integrierter ParaTrimmer
  • Der HistoStar ist die einzige Workstation mit einem beheizten, direkt in den Arbeitsbereich integrierten Wachstrimmer
  • So kann überschüssiges Paraffin bereits in der Einbettstation entfernt werden und der Bedarf für zusätzliches Gerät zur Wachsentfernung am Mikrotom entfällt
Intuitive Benutzeroberfläche
  • Der große, leicht lesbare Touchscreen ermöglicht den schnellen Zugriff auf Temperatursteuerung und andere Parameter
  • Der programmierbare Schlafmodus spart Energie rund um Ihren Arbeitsablauf
Zuverlässige Leistung
  • Die robuste HistoStar Konstruktion minimiert bewegliche Teile und reduziert Verschleiß- und Serviceanforderungen
  • Garantiert zuverlässige Arbeitsleistung für die kommenden Jahre
Spezifikation
Spezifikation
HistoStar Einbettmodul
Andrückhilfen-Set