Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Artikelnummer. p-9249002 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Weiß
Packungsgröße:
750 Stück
Artikelnummer. 16343936
Marke: Epredia™ B851001BE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Druck
  • Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
  • Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
  • Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
  • Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
  • Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
  • Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Mesh
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Verschlusstyp Separater Deckel, rückseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Farbe Beige
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Produkttyp HistoScreen Kassette