Learn More
Epredia™ Histoplast Paraffin
Werden Sie den anspruchsvollen und vielseitigen Erfordernissen des Labors mit Epredia™ Histoplast-Paraffin gerecht.
Marke: Epredia™ 8331
73.95 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Werden Sie den anspruchsvollen und vielseitigen Erfordernissen des Labors mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast-Paraffin gerecht.
- Hergestellt aus Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Bietet eine ausgezeichnete Verarbeitung und liefert dünne, faltenfreie Schnitte
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren 907 g (2 lb.)-Beuteln. Auch in einem vorgemessenen Paraffin-Kit zur Verwendung mit dem Epredia™ Excelsior™ AS Gewebeprozessor (Abfallbehälter im Lieferumfang enthalten) erhältlich.
Spezifikation
56 °C | |
Verwendet DMSO zur Unterstützung der Infiltration größerer Gewebeproben. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Histoplast IM
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.