Learn More
Epredia™ Histoplast-Paraffin
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Histoplast PE
Niedrigerer Schmelzpunkt zur Reduzierung von Verzerrungen bei kleinen und brüchigen Gewebeproben.
Verwendet DMSO zur Unterstützung der Infiltration größerer Gewebeproben.
Packungsgröße:
8 Stück
Beschreibung
Werden Sie den anspruchsvollen und vielseitigen Erfordernissen des Labors mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast-Paraffin gerecht.
- Hergestellt aus Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Bietet eine ausgezeichnete Verarbeitung und liefert dünne, faltenfreie Schnitte
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren 907 g (2 lb.)-Beuteln. Auch in einem vorgemessenen Paraffin-Kit zur Verwendung mit dem Epredia™ Excelsior™ AS Gewebeprozessor (Abfallbehälter im Lieferumfang enthalten) erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 50 bis 54 °C |
| Produkttyp | Niedrigerer Schmelzpunkt zur Reduzierung von Verzerrungen bei kleinen und brüchigen Gewebeproben. |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: parrafin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol