Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Chromatographie-Kassetten, 1 ml
Die hochleistungsfähigen Nickel-Nitrilotriessigsäure(NTA)-Metallchelatbeads, Spin-Säulen und -Platten eignen sich zur Reinigung His-markierter rekombinanter Fusionsproteine.
177.00 € - 302.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |
---|---|
Produktlinie | HisPur™ |
Ziel | His-markiertes Protein |
Typ | Chromatographiekartusche |
Stationäre Phase | Divalentes Nickel, Metallchelat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11832114
|
Thermo Scientific™
90098 |
5 Kassetten |
177.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11842114
|
Thermo Scientific™
90099 |
2 x 5 ml |
302.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Durchführung routinemäßiger Affinitätsreinigungen von Fusionsproteinen mit His-Tag mit Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA-Harz, einem leistungsfähigen Harz mit hoher Kapazität für Nickel-IMAC.
Dieser speziell präparierte Nickel-NTA-Träger besteht aus Agarosebeads, die mit einem Nitrilotriessigsäure(NTA)-Chelatbildner derivatisiert und mit bivalenten Nickel-Ionen (Ni2+) beladen werden. Das IMAC-Harz (immobilisierte Metallaffinitätschromatographie) zeichnet sich durch außerordentliche Leistung und Bindungskapazität für die Reinigung von rekombinanten His-Tag-Proteinen aus.HisPur Ni-NTA Resin ist in verschiedenen Formaten erhältlich: Harzsuspension in verschiedenen Packungsgrößen; gebrauchsfertige Zentrifugationssäule, drei Packungsgrößen; komplette Reinigungskits; FPLC-fertige Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen und 96-Well-Filterplatten für hohen Durchsatz. Mit diesen Optionen findet sich in praktisch jedem Maßstab eine Hochertragslösung für die Aufreinigung von His-markierten Proteinen.
Besondere Merkmale:
Hohe Kapazität – Bindet bis zu 60 mg 6xHis-markiertes Protein pro Milliliter Harz
Vielseitig – Proteinaufreinigung unter nativen oder denaturierenden Bedingungen
Kompatibel – eignet sich für den Gebrauch mit Thermo Scientific Zelllysereagenzien und einer Vielfalt von Pufferadditiven
Flexibel – in unterschiedlichen Formaten erhältlich, einschließlich Harzmasse, Spin-Säulen und Chromatographiekartuschen
Kosteneffizient – mindestens 5-malige Wiederverwendung derselben Harz-Charge
Anwenderfreundlich – Vorgefertigte Puffer für Kit-Formate erhältlich
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen – Vernetzte, 6%ige Agarosebeads; 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
- Spin-Säulen – 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
- Reinigungskits– Komplette Kits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographie-Kartuschen–Kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographiesystemen und mit Spritzenbetrieb
- Großpackungen und kundenspezifische Verpackungsoptionen–Teilen Sie uns mit, in welcher Chargengröße Sie HisPur Ni-NTA Resin benötigen
Enthält:
Die Kits enthalten HisPur Ni-NTA-Säulen
Spezifikation
Bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
His-markiertes Protein | |
Divalentes Nickel, Metallchelat |
HisPur™ | |
Chromatographiekartusche | |
Affinität, Agarose-Harz |