Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West HisProbe Kit
Mit diesem nickelaktivierten Meerrettich-Peroxidase- (HRP)-Derivat können Sie Histidin-getaggte Fusionsproteine und andere Histidin-reiche Proteine direkt nachweisen.
Marke: Thermo Scientific™ 15168
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP ist ein (Ni2+) nickelaktiviertes Derivat von Meerrettichperoxidase (HRP). Dieses Produkt wurde für den direkten Nachweis rekombinanter histidinmarkierter Proteine und anderen histidinreichen Proteinen optimiert.
Im Gegensatz zu Anti-6xHis-Antikörpern kann HisProbe-HRP Polyhistidin-Tags unabhängig von benachbarten Tags erkennen. Das Nachweiskit enthält Blockierungspuffer und chemilumineszentes Substrat für den sensitiven Western-Blot-Nachweis über das HisProbe-HRP-Konjugat. Der aktive Ligand in HisProbe-HRP ist ein Tridentatchelator, der es ermöglicht, Ni2+ in aktiver Form für die nachfolgende Interaktion und den Nachweis von Zielmolekülen zu binden. Der aktive Chelator verfügt über Bindungsfunktionen, die Iminodiessigsäure (IDA) ähneln, wenn er für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) verwendet wird.Besondere Merkmale:
Schnell – Der His-Tag-Nachweis erfolgt mit einer einstufigen Sondeninkubation, die die Ausführung eines langen primären/sekundären Antikörperreaktionsprotokolls in zwei Schritten überflüssig macht
Kostengünstig – Keine Notwendigkeit, teure Primär-/Sekundärantikörper zu kaufen; wesentlich kostengünstiger als Anti-6xHis-Tag Antikörper
Hohe Spezifität – HisProbe-HRP kann His-Tags unabhängig von benachbarten Tags erkennen
Geringere sterische Hinderung – HisProbe-HRP ist kleiner als Antikörper und erkennt His-markierte-Fusionsproteine, die bei der Verwendung einiger Anti-His-Tag-Antikörper oft nicht nachweisbar sind
Spezifikation
Pierce SuperSignal West HisProbe Kit | |
Chemolumineszenz | |
Nitrozellulose, PVDF | |
685 mL | |
Meerrettich-Peroxidase | |
62 Mini-Blots oder 5.000 cm² Membran |
HisProbe-Kit | |
Western Blot | |
HisProbe™, SuperSignal™ | |
HRP | |
Alle Spezies | |
Ausreichend für: 62 Miniblots oder 5000 cm2 Membran • HisProbe-HRP-Konjugat, 2 mg • SuperSignal West Pico Luminol/Verstärkerlösung, 250 ml • SuperSignal West Pico stabile Peroxidlösung, 250 ml • Blocker BSA in TBS (10X), 125 ml • TBS Packs (jedes e5rgibt 500 ml), 10 Packs • Surfact-Amps 20 Detergenslösung, 6 x 10 ml HisProbe-HRP, Blocker BSA in TBS und Surfact-Amps 20 bei 4 °C lagern. Die übrigen Komponenten bei 4 °C lagern. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.