Learn More
Cytiva HisPrep Säule
Optimieren die Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen. Die Cytiva Life Sciences™ HisPrep Säule ist eine gebrauchsfertige Säule, die eine praktische aufwertende Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen ermöglicht.
Marke: Cytiva 28-9365-51
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimiert für eine bequeme Scale-up-Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen
- Mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
- Vernachlässigbare Leckage von Ni2+
- Bettvolumen 20 ml
- Hohe Bindungskapazität
- Praktisches und zeitsparendes, vorgepacktes HiPrep Format mit vorgeladenem Ni Sepharose 6 Fast Flow-Medium
- Medium:
- BioProcess Medium
- Durchschnittliche Partikelgröße 90 μm
- Matrix: quervernetzte Agarose, 6 %
- pH-stabiler Arbeitsbereich von 3–121
- Metallionen-Kapazität ∽ 15 μmol Ni2+™/ml Medium
- Drei Jahre Haltbarkeit
- Stabil in gängigen wässrigen Puffern -0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M Harnstoff3
- Säule:
- Innendurchmesser von 16 mm
- Das Material der Säulen-Hardware und -Röhrchen besteht aus Polypropylen und die Betthalterung aus Polymethyl-Methacrylat
- Filter für die Betthalterung
- Bettabmessungen: 16 x 100 mm
- Flussrate <10 ml/min1
- Fließgeschwindigkeit < 300 cm/h
- Druck max. 1.5 bar
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
0.6 Zoll | |
4°bis 30 °C | |
20 mL |
< 10 ml/min. | |
1,6 cm | |
Jeweils |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel