Learn More
Cytiva Vorgepackte HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Säulen
Ausgelegt für das Optimieren von Verfahren und das Parameter-Screening für das Erfassen von monoklonalen Antikörpern. Vorgepackte Cytiva HiScreen™ MabSelect™, Xtra™, SuRe™, SuRe LX™ Säulen werden gebrauchsfertig geliefert.
Marke: Cytiva 28-9269-77
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08500kg
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklung
- Starre, stark quervernetzte Agarose-Matrix
- Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
- Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
- Kleines Bettvolumen (4,7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
MabSelect
- Zur Erfassung von MAbs aus großen Probenvolumina
- Vorgepackt mit Medium auf Basis von Protein-A-Derivaten
- Kompatibel mit hohen Durchflussraten und hohem Druck beim Hochskalieren
- Das erhöhte Bindungsvermögen ermöglicht die Aufreinigung von MAbs aus Ausgangsmaterialien mit hoher Expression.
- Auch für Fc-Fusionsproteine optimiert
- Sehr geringe, unspezifische Bindung aufgrund hoher Ligandenselektivität und Matrixhydrophilität
- Vorgepackt mit Medium auf Basis von Protein-A-Derivaten
- Mit neuartigem, alkalitolerantem rekombinantem Protein-A-Liganden, der eine größere Stabilität bietet und die Verwendung von 0,1 bis 0,5 M Natriumhydroxid für die ortsgebundene Reinigung (CIP) ermöglicht
- Verbesserte Protease-Beständigkeit, die zu einer geringeren Ligand-Leckage führt
- Hohes dynamisches Bindungsvermögen
Spezifikation
8 M Urea, 6 M Guanidinhydrochlorid, 2 % Benzylalkohol oder 20 % Ethanol | |
Stopfen an Ein- und Auslass | |
Filter | |
≈30 mg humanes IgG | |
HiScreen MabSelect SuRe vorgepackte Säulen | |
10 cm | |
Alkalistabilisierte Protein A-abgeleitete (E. coli) | |
Polypropylen | |
3 bar | |
2 bis 8 °C |
HiScreen MabSelect SuRe vorgepackte Säulen | |
1 x 4.7 ml | |
0.3 Zoll | |
0.77 cm | |
3.93 Zoll | |
Konzipiert zur Methodenoptimierung und für das Parameter-Screening zur Erfassung von monoklonalen Antikörpern | |
Epoxidaktivierung | |
85 μm | |
3 bis 12 | |
Säule |
Sicherheit und Handhabung
- hiscreen mabselect sure
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.