Learn More
Cytiva HiScreen MabSelect PrismA Säule
Protein-A-Säulen
Marke:  Cytiva 17549815
Weitere Details : CAS : 64-17-5 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Artikelnummer. 15893965
  • 1302.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Dies Säule ist mit MabSelect PRISMA Protein-A-Chromatographieharz vorgepackt, das durch eine optimierte Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss und einen aus gentechnisch entwickeltem Protein A abgeleiteten Liganden verbessert wurde und eine effiziente Reinigung zwischen den Aufreinigungsläufen ermöglicht.
Spezifikation
Spezifikation
4,7 mL
500 cm/h
1 x 4,7 ml
Säule
∽ 80 mg humanes lgG/ml Harz bei 6 min Verweilzeit.
∽ 40 mg humanes lgG/ml bei 2 min Verweilzeit.
3 bar (0,3 MPa, 44 psi)
Antikörper-Affinitätschromatographie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiScreen MabSelect PrismA column
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P502-Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE- Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.