Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ S, Capto™ Q und Capto™ DEAE Vorgepackte IEX-Säulen
Artikelnummer. p-4591262 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
HiScreen Capto DEAE IEX Säule
HiScreen Capto Q IEX Säule
HiScreen Capto S IEX Säule
Ligandentyp:
Diethylaminoethyl
Quaternäres Amin
Sulphonatgruppe
pH-Bereich:
2 bis 12
2 bis 9
4 bis 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10609620
Marke: Cytiva 28926978
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Methodenoptimierung und das Parameterscreening
  • Schnelle, effiziente und kostengünstige Gewinnung und erstweilige Aufreinigung von Proteinen
  • Gebrauchsfertige Säulen für eine komfortable Prozessentwicklungsoptimierung
  • Stark quervernetzte Agarose-Matrix mit Dextran-Oberflächenvergrößerung
  • Die Betthöhe von 10 cm ermöglicht eine Methodenoptimierung und Parametersiebung
  • Einfache Reihenschaltung, um eine Betthöhe von 20 cm zu gewährleisten
  • Kleines Bettvolumen (4.7 ml) für schnelle Ergebnisse und minimalen Proben-/Pufferverbrauch
  • Kombiniert hohe Kapazität mit hoher Durchflussgeschwindigkeit und niedrigem Gegendruck, um Prozesszykluszeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern
  • Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
Capto S: BioProcess™ Medium zum Austausch starker Kationen (Sulfonatgruppe)
Capto Q: BioProcess Medium zum Austausch starker Anionen (quartenärer Aminogruppe)
Capto DEAE: BioProcess Medium zum Austausch schwacher Anionen (Diethylaminoethylgruppe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer 1 M Essigsäure, 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 %iges Isopropanol und 70 %iges Ethanol
Produkttyp HiScreen Capto Q IEX Säule
Säulenbettvolumen 4.7 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 7.7 mm
Menge 1 x 4,7 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Höhe (metrisch) 100 mm
Flussrate <700 cm/h
Material Polypropylen
Ligandentyp Quaternäres Amin
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Support-Typ Hochgradig quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Moderne Großhersteller für schnelle, effiziente und kostengünstige Gewinnung und einstweilige Aufreinigung, Optimierung und Screening von Proteinen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiScreen Capto Q
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.