Learn More
Cytiva HiScreen™ Capto™ Q ImpRes und Capto™ SP ImpRes
Hochauflösende Zwischenreinigung und Polieren auf Basis der bewährten Capto Plattform mit herkömmlichen Liganden
Marke: Cytiva 17-5468-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27700kg
Beschreibung
- Garantiert Druckflusseigenschaften mit großer Auflösung
- Reinigungen mit hohem Durchsatz sind einfach zu optimieren und zu skalieren
- Matrix auf Agarose-Basis mit hohem Durchfluss
- Läuft mit hohen Durchflussraten sowie hohen Betthöhen und erhöht so die Flexibilität bei der Prozessgestaltung
- Entwickelt für die großvolumige Reinigung biopharmazeutischer Proteine
- Reproduzierbare Ergebnisse, skalierbar auf BioProcess Säulen, die mit den gleichen Chromatographiemedien mit derselben linearen Strömungsgeschwindigkeit gepackt wurden
- Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen Bulk-Packungsgrößen und vorgepackten Formaten für die Prozessentwicklung
Capto Q ImpRes: BioProcess™ -Medium für starken Anionenaustauscher (quaternäre Aminogruppe)
Capto SP ImRes: BioProcess-Medium für starken Kationenaustauscher (Sulfongruppe)
Spezifikation
1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30%iges Isopropanol und 70%iges Ethanol | |
39.3 Zoll | |
100 ml | |
200 mm | |
Sulphonatgruppe | |
4 bis 12 | |
Agarose für hohe Durchflussraten | |
Hochdurchsatz-Zwischenreinigungs- und Polierschritte einer Vielzahl von Biomolekülen |
Capto SP ImpRes Medium | |
1000 mm | |
7.87 Zoll | |
220 cm/h | |
< 3 bar | |
36 bis 44 μm | |
4 bis 30 °C | |
Capto Q Chromatography Media |
Sicherheit und Handhabung
- Capto SP ImpRes, 100 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.