Learn More
Cytiva His GraviTrap™ Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen mittels Schwerkraftfluss. His GraviTrap™ Säulen ermöglichen schnelle und einfache Aufreinigung.
Marke: Cytiva 11-0033-99
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34200kg
Beschreibung
- Vorgepackt mit Ni Sepharose 6 Fast Flow Medium und gebrauchsfertig
- Zur direkten Aufreinigung von gereinigten und ungereinigten Zelllysaten
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt ungefähr 40 mg Histidin-getaggtes Protein/Säule
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
Spezifikation
1 ml | |
15 mm | |
Polypropylen | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
45 bis 165 μm | |
GSTrap GraviTrap-Säule |
0,59 in. | |
His GraviTrap ist eine vorgepackte, einteilige Säule zur Aufreinigung von Histidin-getaggte Proteine durch immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) Die Säule ermöglicht schnelle und einfache Aufreinigung mit Schwerkraftfluss ohne Reinigung | |
3 bis 12 | |
4°bis 30 °C | |
10 x 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.