Learn More
Cytiva His-Puffer-Kit
Artikelnummer. 10074384 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10074384
Marke: Cytiva 11003400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
8 x Phosphat-Stammlösung (pH 7.4), 2 x 100 ml, 2 M Imidazol (pH 7.4), 100 ml
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen unter nativen Bedingungen. Das His-Pufferkit enthält praktische, gebrauchsfertige Puffer-Stammlösungen, die für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen optimiert sind.
  • Hochwertige Puffer mit minimaler Absorption bei 280 nm
  • Optimierte Protokolle für folgende Säulen: His GraviTrap, His SpinTrap, His MultiTrap HP, His MultiTrap FF und HisTrap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material His-Puffer-Kit
Menge Jeweils
Enthält 2 x 100 ml Phosphat, 8x-Stammlösung (pH 7,4), 100 ml hochreines 2M-Imidazol (pH 7,4), Gebrauchsanweisung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr||
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 15% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.