Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
Marke:  Cytiva 17-1194-01
1185.60 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10369334
  • 1248.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
  • Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
Entwickelt für die Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
25 bis 75 μm
320 ml
2.6 cm
23.62 Zoll
Polypropylen
3 bis 11
Peptide und kleine Proteine
< 1,3 ml/min
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck
Sephacryl HR Säule
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert
60 cm
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.