Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR Säulen
Maximale Rückgewinnung und minimale unspezifische Adsorption
Marke: Cytiva 17-1165-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemische und physikalische Langzeitstabilität aus hydrophiler, starrer Allyldextran/Bisacrylamid-Matrix
- Empfohlene lineare Flussrate 5 bis 15 cm/h.
Entwickelt für die Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
Spezifikation
Jeweils | |
25 bis 75 μm | |
120 ml | |
1.6 cm | |
23.62 Zoll | |
Polypropylen | |
3 bis 11 | |
Peptide und kleine Proteine |
< 0,5 ml/min | |
AKTA™ Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck | |
Sephacryl HR Säule | |
Trennung von Biomolekülen mit maximaler Rückgewinnung und minimaler unspezifischer Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität, die aus der hydrophilen, starren Allyl-Dextran/Bisacrylamid-Matrix resultiert | |
60 cm | |
1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi) | |
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- HiPrep 16/60 Sephacryl S-100 HR
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.