Learn More
Cytiva HiPrep™ Q XL 16/10 Säule
Shop alle Cytiva produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisch):
20 mL
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
- Vorgepackte Säule für starke Anionenaustauscher, für die Erstaufnahme von Proteinen und anderen Biomolekülen mittels IEX-Chromatographie
- Kompatibel mit einfachen pumpenbasierten Konfigurationen und anderen Chromatographiesystemen, wie beispielsweise dem AKTA-Design
- Optimiert für zuverlässige, reproduzierbare Trennungen
- Hohe Beladungskapazität und schnelle Reinigungsvorgänge
- Schnelle Erstaufnahme von Proteinen aus dem Ausgangsmaterial
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | HiPrep Q XL 16/10 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.6 Zoll |
| Flussrate | 2 bis 10 ml/min. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HiPrep Q XL 16/10 ist ein starker Anionenaustauscher, der mit Q Sepharose XL-Säulen für die Ersterfassung von Proteinen und anderen Biomolekülen mit Ionenaustauschchromatographie (IEX) vorgepackt ist. |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |
| Diameter (Metric) Inner Column | 16 mm |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Menge | 20 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HiPrep Q XL 16/10
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion