Learn More
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen
Zuverlässige und reproduzierbare Entsalzung und Pufferaustausch mit Probengrößen von bis 15 ml pro Säule. Die Cytiva HiPrep 26/10 Entsalzungssäule ist eine praktische, anwenderfreundliche Säule mit vorverpackter 53-ml-Säule mit Sephadex G-25 Fine zum Entsalzen und Pufferaustausch.
Marke: Cytiva 17-5087-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch den geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand stellen sie eine Alternative zu Dialyseverfahren dar
- Für Probengrößen von 30 bis 60 ml können zwei bis vier Säulen in Reihe geschaltet werden
- Können mit einer Laborpumpe oder einem Chromatographiesystem betrieben werden
- 1/16 in.-Anschlüsse für die einfache Verwendung mit ÄKTA-Systemen
- Der pH-Arbeits- und Lagerungsbereich liegt bei 2 bis 13
- Maximale Flussrate: 15 ml/min
Spezifikation
HiPrep 26/10 Entsalzungssäulen sind praktische, anwenderfreundliche 53-ml-Säulen, die mit feinem Sephadex G- Harz zum Entsalzen und Pufferaustausch vorgepackt sind. | |
Laborpumpe oder Chromatographiesystem wie z. B. AKTA Design | |
1,02 in. | |
4 bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
Nein |
HiPrep 26/10 Entsalzung | |
> 20 μm (trocken), 17 bis 132 μm (nass) | |
53 ml | |
26 mm | |
1 x 53 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiPrep™ 26/10 Entsalzungssäulen > 1 x 53 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur