Learn More
Hippurinsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Beschreibung
Hippuric acid is used as a intermediate for the manufacturing medicine and other organic compounds. Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hippursäure wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen verwendet. Hippursäure kann zur Untersuchung von Zellbiologie, chemischer Biologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Aminosäurederivaten, Peptidsynthese, chemischer Synthese und Ernährung verwendet werden. Hippursäure wurde verwendet, um den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Procyanidinen im Urin zu informieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Hippursäure wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen verwendet. Hippursäure kann zur Untersuchung von Zellbiologie, chemischer Biologie, bioaktiven kleinen Molekülen, Aminosäurederivaten, Peptidsynthese, chemischer Synthese und Ernährung verwendet werden. Hippursäure wurde verwendet, um den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Procyanidinen im Urin zu informieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hippuric acid |
Schmelzpunkt | 188°bis 191 °C |
Dichte | 1.371 |
Strukturformel | C6H5CONHCH2CO2H |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 1073987 |
Merck Index | 14,4716 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 179.18 |
Reinheit (%) | 98% |