Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Artikelnummer. p-4519715 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Probenvolumen:
5 ml
13 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11380342
Marke: Cytiva 28989334
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Demontagewerkzeug, Stützsieb, Netzring (10μ m), O-Ring, Verschlussstopfen und Anleitung
Zur hochauflösenden präparativen Gelfiltrationschromatographie mit kurzen Laufzeiten und hoher Rückgewinnung. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sind vorgepackte XK-Säulen.
  • Vorgepackte Prep grade XK-Säulen
  • Verfügbare Säulenbettvolumen: 120 oder 320 ml
  • Säulenbettabmessungen: 16 ×600 mm oder 26 x 600 mm
  • Probenvolumen: 5 ml oder 13 ml
Medium:
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Matrix: Verbund aus quervernetzter Agarose und Dextran
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
Säule:
  • Säuleninnendurchmesser: 16 mm oder 26 mm
  • Wandmaterial: Borosilikatglas
  • Porosität: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probenvolumen 13 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) präparative Gelfiltrationschromatographie mit hoher Auflösung