Learn More
Cytiva HiLoad™ Superdex™ 75 pg
Zur hochauflösenden präparativen Gelfiltrationschromatographie mit kurzen Laufzeiten und hoher Rückgewinnung. Cytiva Lifescience™ HiLoad™ Superdex™ 75 pg sind vorgepackte XK-Säulen.
Marke:  Cytiva 28-9893-34
3851.01 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11380342
  • 4231.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Demontagewerkzeug, Stützsieb, Netzring (10μ m), O-Ring, Verschlussstopfen und Anleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackte Prep grade XK-Säulen
  • Verfügbare Säulenbettvolumen: 120 oder 320 ml
  • Säulenbettabmessungen: 16 ×600 mm oder 26 x 600 mm
  • Probenvolumen: 5 ml oder 13 ml
Medium:
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Matrix: Verbund aus quervernetzter Agarose und Dextran
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
Säule:
  • Säuleninnendurchmesser: 16 mm oder 26 mm
  • Wandmaterial: Borosilikatglas
  • Porosität: 10 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 mL
präparative Gelfiltrationschromatographie mit hoher Auflösung