Learn More
Cytiva HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 pg
Wird verwendet, um Dimer und Kontaminanten von MAbs zu trennen. Cytiva Life Sciences™ HiLoad™ 26/600 Superdex™ 200 pg ist ideal für die hochauflösende präparative Gelfiltrationschromatographie geeignet.
Marke: Cytiva 28-9893-36
3967.41 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
- Demontage-Tool
- Stützsieb
- Netzring (10 μm)
- O-Ring
- Verschlussstopfen
- Anweisungen
Beschreibung
Superdex Prep Grade (pg) wird durch kovalente Bindung von Dextran an stark quervernetzte Agarose hergestellt. Die Dextran-Komponente hat die Trenneigenschaften dieser Medien bestimmt. Steile Selektivitätskurven verleihen dem Universal-Pulverdiffraktometer (GPPD) Auflösungsvermögen für Peptide und Proteine im Molekulargewichtsbereich Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg).- Wird verwendet, um Dimer und Kontaminanten von MAbs zu trennen
- Kurze Laufzeiten mit hoher Rückgewinnung (Recovery)
- Medium kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilität, wodurch hohe Flussraten und minimale unspezifische Wechselwirkungen möglich sind
- Trennungen können bis auf Produktionsebenen skaliert werden
- 0.06 Zoll-Anschlüse für die Anbindung an AKTA-Konstruktionssysteme
- Theoretische Böden: >13000 m-1
- Flussrate: < 4.4 ml/min
- Fließgeschwindigkeit: 10 m/h bis 50 cm/h1
- Druck max. (über dem vorgepackten Bett, während des Betriebs): 3 Bar [0.3 MPa] (42 psi)
- Medien
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
- Matrix: Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
- pH-Stabilitäts-Reinigungsbereich: 2 bis 14
- Fraktionierung [Mr] globulare Proteine: 1 × 104-6 × 105
- Fraktionierung [Mr] Dextrane: 1 × 103-1 × 105
- Haltbarkeit ab Herstellungsdatum: 5 Jahre
- Chemische Stabilität: Alle gängigen Puffer 1 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 70 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril
- Säule
- Säuleninnendurchmesser: 26 mm (1.02 Zoll)
- Einlass-Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 Zoll)
- Auslass- Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 Zoll)
- Chemische Stabilität: Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel, die in der Flüssigkeitschromatographie verwendet werden. Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol
- Säulen-Hardware aus Borosilikatglas, Polyamid, Fluorkautschuk, Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), ETFE, Superpolyoxymethylen
- Säulenröhrchen aus Borosilikatglas
- Betthalterung aus Polypropylen (PP) (verstärkte Glasfaser), Polyamid (PA)
- Porosität: 10 μm
Folgendes sollte vermieden werden: >10%iges NaOH,>10 %ige HCl, >5 %ige Essigsäure und starke Mineralsäuren
Bestellinformation
HiLoad-Säulen sind vorgepackte XK-Säulen; Bettvolumen: 320 ml; Bettabmessungen: 1.02 x 23.62 Zoll (26 x 600 mm); Probenvolumen: 13 ml
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Demontage-Tool, Stützsieb, Netzring (10 μm), O-Ring, Anschlagstopfen und Anweisungen. | |
13 mL | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
- HiLoad 26/600 Superdex 200 pg
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol