Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ Vorgepackte 30 pg-Säule
Artikelnummer. 11350342 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
:
HiLoad 16/600 Superdex vorgepackte 30 pg-Säule
Artikelnummer. 11350342
Marke: Cytiva 28989331
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Demontage-Tool, Stützsieb, Netzring (10 μm), O-Ring, Anschlagstopfen und Anweisungen.
Entwickelt für die hochauflösende präparative Chromatographie mit Gelfiltration für die Trennung von Peptiden
  • Vorgepackte XK-Säulen
  • 1/16-Zoll-Fittings für bequeme Verbindungen zu KTA-Design-Systemen
  • Hohe Auflösung mit kurzen Laufzeiten und guter Rückgewinnung (Recovery)
  • Hohe Kapazität bei hohen Flussraten
  • Trennungen können bis auf Produktionsebenen skaliert werden
  • Vorgepackt für Komfort und Reproduzierbarkeit
  • Hergestellt durch kovalente Bindung von Dextran an stark quervernetzte Agarose
  • Die Trenneigenschaften dieser Medien werden durch die Dextran-Komponente bestimmt
  • BioProcess Medium kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilität, wodurch hohe Flussraten und minimale unspezifische Wechselwirkungen möglich sind
  • Maximaler Druck: 42 psi
  • Bettabmessungen: 16 × 600 mm
  • Flussrate: < 1.0 ml/min
  • Bettvolumen: 120 ml
  • Fließgeschwindigkeit: 10 bis 50 cm/h
  • Probenvolumen: 5 ml
  • Theoretische Böden: > 13000m-1
  • Komplette Packungsgröße: 1 × 120 ml
Medien
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
  • pH-Stabilitäts-Reinigung: 1 bis 14
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Matrix: Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran
Säule
  • Material (Säulenröhrchen): Borosilikatglas
  • Porosität: 10 μm
  • Betthalterung: Netz
  • Material (Betthalterung): Polypropylen (PP) (verstärkte Glasfaser), Polyamid (PA)
  • Material (Säulen-Hardware): Borosilikatglas, Polyamid, Fluorkautschuk, Ethylenpropylen
  • Dien (EPDM), ETFE, Superpolyoxymethylen
  • Auslass- Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 in.)
  • Säuleninnendurchmesser: 16 mm (0.62 in.)
  • Einlass-Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Superdex 30 Chromatographiemedien mit Ausnahme der PG-Größe, in HiLoad 26/600 Säule vorgepackt
Durchmesser (metrisch) 16 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.