Learn More
Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg
Wird verwendet, um Dimer und Kontaminanten von MAbs zu trennen. Cytiva HiLoad™ 16/600 Superdex™ 200 pg ist ideal für die hochauflösende präparative Gelfiltrationschromatographie geeignet.
Marke:  Cytiva 28-9893-35
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96750kg
Artikelnummer. 11397490
  • 2747.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beinhaltet:
  • Demontage-Tool
  • Stützsieb
  • Netzring (10 μm)
  • O-Ring
  • Verschlussstopfen
  • Anweisungen
Beschreibung
Beschreibung
Superdex Prep Grade (pg) wird durch kovalente Bindung von Dextran an stark quervernetzte Agarose hergestellt. Die Dextran-Komponente hat die Trenneigenschaften dieser Medien bestimmt. Steile Selektivitätskurven verleihen dem Universal-Pulverdiffraktometer (GPPD) Auflösungsvermögen für Peptide und Proteine im Molekulargewichtsbereich Mr 10 000 600 000 (Superdex 200 pg).
  • Wird verwendet, um Dimer und Kontaminanten von MAbs zu trennen
  • Kurze Laufzeiten mit hoher Rückgewinnung (Recovery)
  • Medium kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit hoher Hydrophilität, wodurch hohe Flussraten und minimale unspezifische Wechselwirkungen möglich sind
  • Trennungen können bis auf Produktionsebenen skaliert werden
  • 0.06 Zoll-Anschlüse für die Anbindung an AKTA-Konstruktionssysteme
  • Theoretische Böden: >13000 m-1
  • Flussrate: < 1.6 ml/min
  • Druck max. (über dem vorgepackten Bett, während des Betriebs): 3 Bar [0.3 MPa] (42 psi)
  • Medien
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Matrix: Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
  • pH-Stabilitäts-Reinigungsbereich: 2 bis 14
  • Fraktionierung [Mr] globulare Proteine: 1 × 104-6 × 105
  • Fraktionierung [Mr] Dextrane: 1 × 103-1 × 105
  • Haltbarkeit ab Herstellungsdatum: 5 Jahre
  • Chemische Stabilität: Alle gängigen Puffer 1 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 70 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril
  • Säule
  • Säuleninnendurchmesser: 16 mm (0.62 Zoll)
  • Einlass-Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 Zoll)
  • Auslass- Innendurchmesser: 0.8 mm (0.031 Zoll)
  • Chemische Stabilität: Beständig gegen wässrige Lösungen und Lösungsmittel, die in der Flüssigkeitschromatographie verwendet werden. Nicht beständig gegen Aceton, Ketone, chlorierte Kohlenwasserstoffe, aliphatische Ester und Phenol
  • Säulen-Hardware aus Borosilikatglas, Polyamid, Fluorkautschuk, Ethylen-Propylen-Dien (EPDM), ETFE, Superpolyoxymethylen
  • Säulenröhrchen aus Borosilikatglas
  • Betthalterung aus Polypropylen (PP) (verstärkte Glasfaser), Polyamid (PA)
  • Porosität: 10 μm
Folgendes sollte vermieden werden: >10%iges NaOH,>10 %ige HCl, >5 %ige Essigsäure und starke Mineralsäuren
Bestellinformation
HiLoad-Säulen sind vorgepackte XK-Säulen; Bettvolumen: 120 ml; Bettabmessungen: 0.62 x 23.62 Zoll (16 x 600 mm); Probenvolumen: 5 ml
Spezifikation
Spezifikation
< 5 ml
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HiLoad 16/600 Superdex 200 pg
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol