Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow Artikelnummer.: 17209251
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
Artikelnummer. 17209251 Alle ansehen Uvex Produkte
Klein
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Artikelnummer. 17209251
Marke: Uvex™ 9809609
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
  • Warnschutz-Softshell-Jacke
  • Farbe: warngelb/marine
  • Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
  • Innen: 100 % Polyester Modische Softshell-Jacke mit gelben Paspeln in Teilungsnähten, sowie Reflexstreifen am Rumpf.
  • Neuer Schnitt mit ergonomischer Passform, zweifarbige Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und somit auch als Weste tragbar, warngelbe Fleecelaminierung auf der Innenseite, sichtbarer Kunststoffreißverschluss vorne in der Mitte, 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit leichtem schrägem Eingriff und Kunststoffreißverschluss, abnehmbare Ärmel
  • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar, verlängerter Rücken
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 X2 (Jacke) EN ISO 20471 X1 (Weste)
  • Größen: S (46/48) bis XXL (62/64)
  • Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar (Schonwäsche), nicht chloren, nicht im Trockner trocknen, bügeln: 1 Punkt, nicht chemisch reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Klein
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Gelb
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Hi-vis Jacket
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow >