Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Herren-Poloshirt
- Farbe: Sitgnalgelb/Dunkelblau
- Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 180 g/m2
- Langarm-Poloshirt, ergonomischer Schnitt, verdeckte Knopfleiste mit 3 Knöpfen, verstärkter Polokragen, je 2 reflektierende Streifen am Rumpf und am Arm
- Direkt aufgesticktes Warnpiktogramm mit hoher Sichtbarkeit vorne
- Direkteinstickung „uvex“ am linken Oberarm
- Direkteinstickung „recycled“-Logo hinten
- Standards: EN ISO 20471: 2013 Klasse 2 UV 801
- Oeko-TEX™ Standard 100; Größen: S bis 6XL
- Pflegehinweise: waschbar bei 40 °C, nicht chloren, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, Bügeleisen 1 Punkt, nicht reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Klein |
Geschlecht | Herren |
Material | Cotton |
Farbe | Orange |
Flaschenhalstyp | Collar |
Saumtyp | Taped |
Ärmelausführung | Long Sleeve |
Verschlusstyp | Druckknöpfe |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | Hi-vis Shirt |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur