Learn More
Nabertherm Hochtemperaturrohrofen für horizontalen Betrieb, Serie RHTH
Artikelnummer. 15928260 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen:
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15928260
Marke: Nabertherm 001484530
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme ermöglichen die Leistung unter nicht brennbaren oder entzündbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder unter Vakuum.
  • Höchsttemperatur: 1700 °C
  • MoSi2 Heizelemente, zum einfachen Austausch vertikal montiert
  • Isolierung mit vakuumgeformten Keramikfaserplatten
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rechteckiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Keramik-Arbeitsrohr aus Material C 799 einschließlich Faserstecker für die Anwendung unter Luft
  • Typ B-Thermoelement
  • Stromeinheit mit Niederspannungstransformator und Thyristor
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse 2 gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts sowie wählbarem maximalem Temperaturgradient als Rohrschutz
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Untergestell
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1700 °C
Temperaturregelung P470
Abmessungen (L x B x H) außen 550 x 620 x 640 mm
Länge (metrisch) 530 mm
Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen 80 mm
Gewicht (metrisch) 90 kg