Learn More
Nabertherm Hoch-Temperatur Rohrofen
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit.
Marke:  Nabertherm RC283WAN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17889036
  • 13890.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax: 1600°C
  • Ausrichtung: horizontal
  • Max. Außendurchmesser: 80 mm
  • Elektrischer Anschluss: 3-phase
Spezifikation
Spezifikation
P570
500 mm
Röhrchenofen
400 V
Tubes
1600 °C
80 mm