Learn More
Nabertherm Hoch-Temperatur Rohrofen
Die hochwertigen Isoliermaterialien der Hochtemperatur-Rohröfen aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit.
Marke: Nabertherm RC183WAN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Tmax: 1600°C
- Ausrichtung: horizontal
- Max. Außendurchmesser: 80 mm
- Elektrischer Anschluss: 3-phase
Spezifikation
P570 | |
200 mm | |
Tube Furnace | |
400 V |
Tubes | |
1600°C | |
80 mm |