Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 L
60 l
120 l
250 l
500 l
Reglertyp:
B400
B500
C540
Gehäuse B510
Gehäuse C550
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
- Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C540 |
| Kapazität (metrisch) | 250 l |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 850 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 750 x 600 x 600 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 1690 x 1120 x 1810 mm |
| Spannung | 400 V |
| Wirkleistung | 23000 W |