Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Hubbodenofen
Der motorisierte Hubtisch erleichtert das Beladen der Hochtemperaturöfen LHT/LB erheblich.Die Allroundheizung der zylindrischen Ofenkammer sorgt für optimale Temperaturgleichmäßigkeit.
Marke:  Nabertherm™ LHB257WN4
Artikelnummer. 17377979
  • 12590.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax:1650 °C
  • Regler:Gehäuse P570
  • Tischmodell
  • Innenabmessungen:185 x 180 x 185
  • Außenabmessungen:390 x 590 x 765 mm
  • Volumen:2 L
  • Angeschlossene Last:3,4 kW
  • Elektrischer Anschluss:1 Phase
  • Gewicht:50 kg
Spezifikation
Spezifikation
P570
2 l
185 x 180 x 185 mm
Hubboden
1650 °C
390 x 590 x 765 mm