Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und feuerfester Isolierung aus Ziegeln
Die Hochtemperaturöfen zeichnen sich durch ihre Auskleidung mit robusten, leichten, feuerfesten Backsteinen aus.Diese Version wird für Prozesse empfohlen, die aggressive Gase oder Säuren erzeugen, z. B. unter Glasschmelze.
31605.00 € - 33440.00 €
Spezifikation
Reglertyp P570
Kapazität (metrisch) 16 l
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 200 x 260 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 890 x 1000 x 1620 mm
Spannung 400 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperatur (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17327839
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
HF0356VNA
1600 °C
31605.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17337839
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
HF0357VNA
1700 °C
33440.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
  • Robuste feuerfeste Steinisolierung und spezielle Schutzisolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
  • Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
  • Heizelemente über Thyristoren geschaltet
  • Der Ofenboden aus Feuerleichtsteinen nimmt hohe Ladungsgewichte auf
Spezifikation
Spezifikation
P570
300 x 200 x 260 mm
400 V
16 l
890 x 1000 x 1620 mm
12000 W
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und feuerfester Isolierung aus Ziegeln