Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen mit Molybdän-Disilizid-Heizelementen und Faserisolierung
Diese Hochtemperaturöfen sind aufgrund ihrer soliden Bauweise und ihrer kompakten, eigenständigen Bauweise ideal für Prozesse im Labor, bei denen höchste Präzision erforderlich ist.Hohe Temperaturkonstanz und praktische Details setzen sehr hohe Qualitätsmaßstäbe.
24255.00 € - 35920.00 €
Spezifikation
Enthält | Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung |
---|---|
Spannung | 400 V |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Temperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17347839
|
Nabertherm™
HT0246VNA |
8 l | 1600 °C |
24255.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17357839
|
Nabertherm™
HT0247VNA |
8 l | Bis zu 1750 °C |
25085.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17367839
|
Nabertherm™
HT0248VNA |
8 l | 1800 °C |
32840.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17377839
|
Nabertherm™
HT0356VNA |
16 l | 1600 °C |
26725.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17387839
|
Nabertherm™
HT0357VNA |
16 l | Bis zu 1750 °C |
27880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17397839
|
Nabertherm™
HT0358VNA |
16 l | 1800 °C |
35920.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
- Heizen von beiden Seiten über Heizelemente aus Molybdändisilicid
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
- Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
- Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
- Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür
- Dampfentlüftung im Ofendach mit motorisierten Abluftklappen, gesteuert über die Zusatzfunktion des Controllers
- Heizelemente über Thyristoren geschaltet
Spezifikation
Molybdän-Disilizid-Heizelemente und Faserisolierung | |
400 V |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.