Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, Serie HTC 1400
Artikelnummer. 17327929 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 L
8 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17327929 3 L 1 Stück
17377929 8 L 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17327929
Marke: Nabertherm™ LC034K4ON5
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
  • Höchsttemperatur:1400 °C
  • Ofenkammer mit Auskleidung aus hochwertigem, langlebigem Fasermaterial, nicht klassifiziert
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Klapptür kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • Schaltanlage mit Halbleiterrelais, Leistung auf die SiC-Stäbe abgestimmt
  • Einfacher Austausch der Heizstäbe
  • Einstellbare Lufteinlassöffnung, Abluftöffnung im Dach
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Reglertyp Gehäuse C550
Kapazität (metrisch) 3 L
Temperatur (metrisch) 1400 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 510 x 120 x 120 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 545 x 415 x 490 mm
Gewicht (metrisch) 30 kg