Learn More
Nabertherm™ Hochtemperatur-Bodenladeöfen
Der motorbetriebene Hubtisch vereinfacht das Laden der Hochtemperaturöfen erheblich.Die Heizung rund um die zylindrische Ofenkammer sorgt für eine gleichmäßige Optimaltemperatur.Bis zu 3 Ladungssaggars können übereinander gestapelt werden, was zu einer hohen Produktivität führt.
Marke:  Nabertherm™ LHB157WN3
Artikelnummer. 17367979
  • 11000.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Heizelemente aus Molybdändisilizid bieten sehr guten Schutz gegen chemische Wechselwirkungen zwischen Ladung und Heizelementen
  • Hervorragende Temperaturkonstanz durch drei (LHT 02/17 LB Speed) oder vierseitige (LHT 01/17 LB Speed) Erwärmung der Ofenkammer
  • Präziser, motorisierter Zahnriemenantrieb des Tisches mit Tastenbedienung
  • Abluftöffnung im Dach
Spezifikation
Spezifikation
P580
1650 °C
590 x 350 x 680 mm
2900 W
1 l
180 x 145 x 100 mm
230 V