Learn More
Grant Instruments™ MICRO CENTRIFUGE
Artikelnummer. 13445056
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 x 1,5/2 ml Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13445056
Marke: Grant Instruments™ MICROSPIN 12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Microspin-12 Kompakte Mikrozentrifuge für den Tischeinsatz mit hoher Geschwindigkeit und integriertem Rotor für 12 x 1.5/2-ml-Mikroröhrchen. Ideal für biomedizinische Laboratorien
  • Temperaturbereich Umgebungstemperatur + 4°C bis + 25°C (geeignet für den Einsatz in Kühlräumen)
  • Zentrifugationsdrehzahl: 100-14.500 U/min, RZB 12.400 x g
  • Der feste, kantige Aluminiumrotor kann 12 x 1,5/2 ml-Mikroröhrchen aufnehmen und wird mit Adaptern für 0,2 ml- und 0,5 ml-Röhrchen geliefert
  • Zeitgesteuerter Betrieb (1 bis 30 Minuten) mit automatischer Abschaltung
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +4 °C bis 25 °C
Volumen (metrisch) 12 x 1,5/2 ml Mikroröhrchen
Aufnahmevermögen 12x 1,5/2 ml-Mikroröhrchen
Geschwindigkeit 100 bis 14500 U/min
Zeitschaltuhr 1 bis 30 min.
Spannung 120 oder 230 V