Learn More
Corning™ Hochgeschwindigkeitsmikrozentrifuge
Schnelle Beschleunigung auf eine maximale Drehzahl von 13.300 U/min/16.300 x g
1567.34 €
Spezifikation
Typ | Mikrozentrifuge |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz |
Abmessungen (H x B x T) | 21.6 x 29.3 x 23.5 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11961961
|
Corning™
6766-HS |
6766-HS |
1567.34 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Corning LSE Mikrozentrifuge mit hoher Geschwindigkeit verfügt über eine anwenderfreundliche digitale Steuerschnittstelle und eine Hochgeschwindigkeitsleistung für schnelle Nukleinsäure- und Proteintrennungen.Zwei Regler dienen der präzisen Einstellung von Rotordrehzahl und Laufzeit. Die Parameter werden auf den leicht ablesbaren LED-Anzeigen angezeigt.Drücken Sie den Knopf „Speed/G-Force“, um die Anzeige zwischen U/min und berechneter g-Kraft umzuschalten.
Die LSE Mikrozentrifuge mit hoher Geschwindigkeit verfügt über einen bürstenlosen Antrieb und ein einzigartiges Luftkühlsystem, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren und die Erwärmung der Proben selbst bei längeren Durchläufen mit maximaler Geschwindigkeit zu minimieren.
- Schnelle Beschleunigung auf eine maximale Drehzahl von 13.300 U/min/16.300 x g
- Komplett mit einfachem Zugang, Rotor mit 24 x 1,5/2,0 ml; präzises, digitales Steuerungssystem
- Einstellen und Anzeigen der Rotordrehzahl in U/min oder g-Kraft
- Leiser und kühler Lauf, auch bei maximaler Geschwindigkeit
Spezifikation
Mikrozentrifuge | |
50/60 Hz | |
21.6 x 29.3 x 23.5 cm |