Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Reagenzien für Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits&
Die erweiterte High Select-Familie von Komplettkits unterstützt die Anreicherung phosphorylierter Peptide mit Fe-NTA- und TiO2-immobilisierten Harzen in Spin-Säulen-, Spitzen- und Magnet-Beads-Formaten, die für die Verwendung bei der MS-Analyse entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ A32993
583.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22006" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15693804
  • 642.00 € / 24 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Massenspektrometrie (MS) ist ein Schlüsselwerkzeug für die Identifizierung von Stellen mit Proteinphosphorylierung und die Quantifizierung von Veränderungen der Phosphorylierung. Die MS-Analyse der Proteinphosphorylierung ist jedoch aufgrund der niedrigen Stöchiometrie, der hohen Hydrophilität, der schlechten Ionisierung und der unvollständigen Fragmentierung von Phosphopeptiden eine Herausforderung. Durch die geringe relative Fülle von Phosphorylationsmodifikationen in komplexen Proteinproben ist eine Anreicherung für eine erfolgreiche MS-Analyse von Phosphopeptiden unerlässlich. Die High-Select Fe-NTA und TiO2 Phosphopeptid-Anreicherungskits ergänzen unsere Lyse-, Reduktions-, Alkylierungs- und Verdaureagenzien zusammen mit unseren C18-, Graphit-Spin- und High-pH-Umkehrphasen-Peptid-Fraktionierungssäulen, wodurch ein vollständiger Arbeitsablauf für die Phosphopeptid-Anreicherung zur Verfügung steht.
Praktisch—vorformulierte Puffer für einfache Verwendung in Spin-Säulen (Fe-NTA und TiO2) oder magnetische Formate (Fe-NTA) für die parallele Verarbeitung mehrerer Proben
Hohe Spezifität—ermöglicht die Rückgewinnung von Phosphopeptiden mit >90 % Selektivität
Hervorragende Rückgewinnung—reichert insgesamt eine größere Menge und mehr einzigartige Phosphopeptide als andere handelsübliche Harze an
Hohe Rückgewinnung—Rückgewinnung von Peptiden mit einzelnen und mehreren Phosphorylationsstellen
Skalierbar—kompatibel mit Automatisierung, einschließlich der Verwendung von KingFisher Magnetpartikelprozessoren
High-Select Fe-NTA Phosphopeptid-Anreicherungskitreichert Phosphopeptide aus komplexen Proben mit Eisen-Chelat-Harz in Spin-Säulen an. Jede Säule kann Phosphopeptide von 0,5 bis 5 mg Gesamtproteinverdau als Ausgangsprobe anreichern. Zusammen mit vorformulierten Puffern reichert das verbesserte und vereinfachte Verfahren in weniger als 45 Minuten bis zu 150 µg Phosphopeptide mit einer Selektivität von mehr als 90 % an.
Das High-Select TiO2 Phosphopeptid Anreicherungskit enthält 24 Titandioxid (TiO2)-Spin-Spitzen mit optimierten Puffern und erleichtert so die Vorbereitung von angereicherten Phosphopeptiden. Jede Säule kann Phosphopeptide von 0,5 bis 3 mg Gesamtproteinverdau als Ausgangsprobe anreichern. Die optimierten Puffer und das vereinfachte Verfahren machen Pyrrolidin im Elutionspuffer und die anschließende Reinigung mit Graphit-Spin-Säulen überflüssig. Die Verwendung dieses Kits führt zu einer Anreicherung von bis zu 150 µg Phosphopeptiden mit einer Selektivität von mehr als 90 %. TiO2 reichert eine einzigartige Gruppe von Phosphopeptiden an, die das High-Select Fe-NTA IMAC Phosphopeptide Anreicherungskit ergänzt.
Das High-Select Fe-NTA Magnetic Phosphopeptid Anreicherungskit reichert Phosphopeptide aus komplexen Proben mit Eisen-Chelat-Magnet-Agarose-Beads an. Jede Reaktion reicht aus, um in weniger als 45 Minuten 250 bis 1000 µg Phosphopeptide aus 0,5 bis 5 mg Gesamtproteinverdau als Ausgangsprobe anzureichern. Darüber hinaus kann das Kit auch zur Anreicherung von chemisch modifizierten Peptiden mit funktionellen Gruppen verwendet werden, die für immobilisierte Metallaffinitätschromatographie-Harze entwickelt wurden.
High Select Fe-NTA Magnetic Agarose wurde speziell für die Anreicherung von Phosphopeptiden und chemisch modifizierten Peptiden für die MS-Analyse entwickelt. Unsere nicht aggregierenden, mit Magnetit (Fe3O4) versehenen superparamagnetischen Beads bieten eine außergewöhnliche Gleichförmigkeit für hohe Leistung in manuellen und automatisierten Aufreinigungsanwendungen. Die Fe-NTA Magnetic Agarose ist separat erhältlich, was die experimentelle Konzeption flexibel macht.
Zur hochauflösenden Analyse der angereicherten Phosphopeptide wird als LC-Säule für die Nanospray Flex-Quelle die Acclaim PepMap 100 C18 LC-Säule empfohlen Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Best.- Nr. ES902 oder ES903). Die eigenständigen High Select Fe-NTA Magnetic Agarose-Beads bieten Flexibilität für Skalierung und Durchsatz und können sowohl in manuellen als auch automatisierten Plattformen, einschließlich KingFisher 96 und KingFisher Flex Magnetpartikelprozessoren, verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrozentrifuge
High Select™
Unmarkiert
Protease-verdautes Protein
Massenspektrometrie
Peptidanreicherung
Phosphopeptid-Anreicherungskit
• TiO2-Spin-Spitzen (24)
• Zentrifugensäulen-Adapter (24)
• Bindungs-/Äquilibrierungspuffer (7 ml)
• Waschpuffer (1,8 ml)
• Phosphopeptid-Elutionspuffer (7 ml)
Nasseis
Peptide
Kit
24 Reaktionen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • High Select Phosphopeptide Enrichment Kits & Reagents
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium hydroxide,Acetonitrile, titanium dioxide