Learn More
Cole Parmer High-Purity Silicone Stopper
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
Größe:
000
Europäische Größe:
13 D
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
High-Purity Silicone Stopper is suited to tissue culture work and food science applications
- Besonders geeignet für Verfahren, die hohe Reinheit erfordern, wie z. B. Arbeiten mit Gewebekulturen und Anwendungen in der Lebensmittelwissenschaft.
- Lebensmittelqualität
- Nicht toxisch
- Chemisch inert
- Widerstehen Partikelansammlungen
- Beständig gegen wiederholte Sterilisation
- Beständig gegen Temperaturen von -76 bis 392 °F (-60 bis 200 °C): Spitzenwert bei 220 °C (428 °F).
- Die europäische Größe (DIN-Nr.) ist auf dem Stopfen angegeben
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Europäische Größe | 13 D |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Größe | 000 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -60 °C° bis +200 °C° |
| Autoklavierbar | Ja |
| Farbe | Durchscheinend |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Silikon |
| Mehr anzeigen |