Learn More
Cytiva Hochreines rNTP-Set
Zur Verwendung bei der In-vitro-Transkription oder für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. Das Cytiva Life Sciences™ hochreine rNTP-Set ist einfach zu verwenden und bietet zeitsparende Lösungen.
Marke: Cytiva 27-2025-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge wird auf Kontamination durch Ribonuklease getestet, um den Erfolg Ihrer Anwendung zu gewährleisten
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat
- In einem praktischen Set mit ATP, CTP, GTP und UTP in separaten Röhrchen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flüssig | |
7,5 | |
100 mM | |
4 x 25 μmol |
Anwenderfreundliche, Zeit sparende Lösungen für die In-vitro-Transkription bzw.für Reaktionen, die rNTPs mit hoher Reinheit erfordern. | |
rNTP-Set, 100 mM-Lösungen (ATP, CTP, GTP, UTP) | |
≥ 98 % Triphosphat | |
In-vitro-Transkription, Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung |