Learn More
Fisherbrand™ Hochpräzisionspinzette mit breiter, um 45° gebogener Spitze
Artikelnummer. 15957760 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
152 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15957760
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für allgemeine Anwendungen. Die Fisherbrand Hochpräzisionspinzette mit breiter, um 45° gebogener Spitze besteht aus antimagnetischem Edelstahl.
  • Mit geriffelten Spitzen
  • Aus antimagnetischem Edelstahl
  • 6 in. Länge
Spezifikation
Spitzenform Breit
Anzahl pro Packung 1
Bauweise/Design 45°-Winkel
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 152 mm
Produkttyp Pinzette
Höhe (angloamerikanisch) Körper 0,0615 in.
Höhe (metrisch) Körper 1,54 mm
Präzision Hoch
Breite (angloamerikanisch) Körper 0,41 in.
Breite (metrisch) Körper 10,5 mm