Learn More
Kartell™ Stoßfeste Tabletts
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.9 l
1.3 l
1.9 l
2.7 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Allzweckbehälter für den Gebrauch im Labor
- Flache Modelle: Gerätetabletts oder Untersetzer
- Tiefe Modelle: Tropfbleche oder Sandbäder
- Größere Einheiten können als Pipettentabletts verwendet werden
- Nicht autoklavierbar
- Robuste Füße für verbesserte Stabilität
- Geneigte Seiten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.9 l |
| Abmessungen (L x B x H) | Innenseite:380 x 270 x 10 mm; außen:408 x 300 x 42 mm |
| Höhe (metrisch) | 10 mm (innen), 21 mm (außen) |
| Länge (metrisch) | 380 mm (innen), 408 mm (außen) |
| Material | Polystyrol |
| Typ | Tablett |
| Breite (metrisch) | 270 mm (innen), 300 mm (außen) |
| Anzahl pro Packung | 1 Stück |
| Form | Rechteckig |